Stampa…
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5209-250MG PC5209-1G
APOSPC5209-250MGEA 143 EUR
APOSPC5209-250MG APOSPC5209-1G
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆F₅NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501041
CAS Number: 1159512-27-2