Stampa…
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520897-1G PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA 112 EUR
APOSPC520897-1G APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415631
CAS Number: 1261472-63-2