Stampa…
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 678 EUR
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₂ClF₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082555
CAS Number: 70158-60-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III