Stampa…
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-methylbenzene
PC52086-1G PC52086-5G PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA 55.3 EUR
APOSPC52086-1G APOSPC52086-5G APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C
Densità: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03427210
CAS Number: 351003-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III