Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-25G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 183 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-25G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
Peso molecolare: 179,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744684
CAS Number: 876384-47-3