Stampa…
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 197 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662600
CAS Number: 312-44-7