Stampa…
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 792 EUR
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381905
CAS Number: 2244088-33-1