Stampa…
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520824-1G PC520824-250MG PC520824-500MG
APOSPC520824-1GEA 500 EUR
APOSPC520824-1G APOSPC520824-250MG APOSPC520824-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₃H₁₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683241
CAS Number: 1404196-17-3