Stampa…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520823-1G PC520823-500MG PC520823-5G
APOSPC520823-1GEA 338 EUR
APOSPC520823-1G APOSPC520823-500MG APOSPC520823-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂F₅N
Peso molecolare: 183.079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22378815
CAS Number: 1391033-20-7