2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520821-250MG
PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA
861
EUR
APOSPC520821-250MG
APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Formula:
C₄H₆F₃NO₃ Peso molecolare: 173,091 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17677130 CAS Number: 1301738-59-9 |