Stampa…
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 768 EUR
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₆H₇F₃O₂
Peso molecolare: 168,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526994
CAS Number: 1093750-93-6