2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520818-1G
PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA
582
EUR
APOSPC520818-1G
APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃F₄NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13194450 CAS Number: 123572-64-5 |