Stampa…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520815-1G PC520815-250MG PC520815-500MG
APOSPC520815-1GEA 408 EUR
APOSPC520815-1G APOSPC520815-250MG APOSPC520815-500MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₄H₆F₃N·ClH
Peso molecolare: 161,553 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11109575
CAS Number: 112738-67-7