Stampa…
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520813-1G PC520813-250MG PC520813-500MG
APOSPC520813-1GEA 582 EUR
APOSPC520813-1G APOSPC520813-250MG APOSPC520813-500MG
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride
Formula: C₉H₁₀FNO·ClH
Peso molecolare: 203,641 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226358
CAS Number: 1177342-31-2