Stampa…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC520811-1G PC520811-250MG
APOSPC520811-1GEA 899 EUR
APOSPC520811-1G APOSPC520811-250MG
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09811959
CAS Number: 384-20-3