Stampa…
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520809-250MG PC520809-500MG
APOSPC520809-250MGEA 896 EUR
APOSPC520809-250MG APOSPC520809-500MG
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863203
CAS Number: 608515-90-8