1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520807-1G
PC520807-250MG
PC520807-500MG
PC520807-100MG
APOSPC520807-1GEA
1440
EUR
APOSPC520807-1G
APOSPC520807-250MG
APOSPC520807-500MG
APOSPC520807-100MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₃F₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09040660 CAS Number: 187217-99-8 |