Stampa…

5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine

Fornitore: Apollo Scientific

PC520805-1G PC520805-250MG PC520805-500MG
APOSPC520805-1GEA 373 EUR
APOSPC520805-1G APOSPC520805-250MG APOSPC520805-500MG
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₅H₆F₃N₃
Peso molecolare: 165,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969915
CAS Number: 855343-08-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR