Stampa…
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 861 EUR
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₆ClF₂NO₂S
Peso molecolare: 205,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27918725
CAS Number: 1187160-31-1