Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520799-1G PC520799-5G PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA 26.1 EUR
APOSPC520799-1G APOSPC520799-5G APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185836
CAS Number: 1214377-44-2