Stampa…
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520788-1G PC520788-250MG PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA 582 EUR
APOSPC520788-1G APOSPC520788-250MG APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₉ClFNO₂S
Peso molecolare: 201.647 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29925539
CAS Number: 1845693-87-9