Stampa…
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 792 EUR
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₈ClF₂NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29074690
CAS Number: 1845716-99-5