Stampa…
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 187 EUR
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formula: C₆H₄F₂O₄S₂
Punto di fusione: 37…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28346978
CAS Number: 7552-55-8
UN: 3261
ADR: 8,II