Stampa…
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 1580 EUR
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₆H₇F₃O₃
Peso molecolare: 184,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23382132
CAS Number: 1408279-84-4