Stampa…
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520778-1G PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA 176 EUR
APOSPC520778-1G APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Formula: C₁₃H₁₇BrFNO₂
Peso molecolare: 318,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22989488
CAS Number: 944279-31-6