Stampa…
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520777-1G PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA 245 EUR
APOSPC520777-1G APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₂
Peso molecolare: 214,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22683249
CAS Number: 55805-23-7