Stampa…
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 419 EUR
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₇O
Peso molecolare: 248,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22580889
CAS Number: 1417567-37-3