Stampa…
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl [2-(perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonate, Dimethyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 350 EUR
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formula: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Peso molecolare: 456,138 g/mol
Punto di ebollizione: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28014017
CAS Number: 61726-44-1