Stampa…
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 187 EUR
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22192509
CAS Number: 25300-22-5