Stampa…
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 187 EUR
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₇FO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21881376
CAS Number: 882670-26-0