3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromobenzene-1-sulphonyl fluoride
Formula:
C₆H₄BrFO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22053310 CAS Number: 454-65-9 |