2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520752-10G
PC520752-1G
PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA
1040
EUR
APOSPC520752-10G
APOSPC520752-1G
APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄ClF₃IN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20492612 CAS Number: 1065102-88-6 |