Stampa…
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520751-1G PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA 108 EUR
APOSPC520751-1G APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20640530
CAS Number: 1174321-06-2