Stampa…
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520750-1G PC520750-250MG
APOSPC520750-1GEA 696 EUR
APOSPC520750-1G APOSPC520750-250MG
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane
Formula: C₅H₆BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20230586
CAS Number: 1155272-93-7
UN: 1993
ADR: 3,III