2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520739-1G
PC520739-5G
APOSPC520739-1GEA
43.5
EUR
APOSPC520739-1G
APOSPC520739-5G
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formula:
C₇H₄BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18390895 CAS Number: 1239492-22-8 |