Stampa…
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520733-25G PC520733-50G
APOSPC520733-25GEA 605 EUR
APOSPC520733-25G APOSPC520733-50G
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formula: C₉H₇BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619616
CAS Number: 67033-41-4