Stampa…
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC520730-1G PC520730-500MG PC520730-5G
APOSPC520730-1GEA 61.3 EUR
APOSPC520730-1G APOSPC520730-500MG APOSPC520730-5G
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606170
CAS Number: 1227514-27-3