Stampa…
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 69.8 EUR
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₆H₁₀F₂O
Peso molecolare: 136,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28014019
CAS Number: 1820618-46-9
UN: 1993
ADR: 3,III