2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G
PC52072-250MG
PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA
80
EUR
APOSPC52072-1G
APOSPC52072-250MG
APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Peso molecolare: 234,023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08702774 CAS Number: 1374208-42-0 |