Stampa…
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520717-10G PC520717-1G PC520717-5G
APOSPC520717-10GEA 1520 EUR
APOSPC520717-10G APOSPC520717-1G APOSPC520717-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅H₃F₃N₂
Peso molecolare: 148,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140190
CAS Number: 132537-43-0