Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520715-10G PC520715-1G PC520715-5G
APOSPC520715-10GEA 1630 EUR
APOSPC520715-10G APOSPC520715-1G APOSPC520715-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₂Cl₂FNO
Peso molecolare: 193,991 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528788
CAS Number: 1260758-33-5