Stampa…
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 899 EUR
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185596
CAS Number: 1214377-19-1