Stampa…
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1150 EUR
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₄H₆F₃N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13806389
CAS Number: 1172072-62-6