Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA 221 EUR
APOSPC520692-1G APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 219,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13181633
CAS Number: 955372-86-8