Stampa…
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520686-1G PC520686-5G
APOSPC520686-1GEA 466 EUR
APOSPC520686-1G APOSPC520686-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₇F₂NO₄
Peso molecolare: 219,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547866
CAS Number: 195136-63-1