Stampa…
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 350 EUR
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Formula: C₉H₉BrF₂O
Peso molecolare: 251,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547047
CAS Number: 1186194-40-0