Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520682-10G PC520682-5G
APOSPC520682-10GEA 836 EUR
APOSPC520682-10G APOSPC520682-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Peso molecolare: 162,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546943
CAS Number: 1186195-51-6