Stampa…
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520679-1G PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA 123 EUR
APOSPC520679-1G APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₁F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546945
CAS Number: 1186194-60-4