Stampa…
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520677-1G PC520677-5G
APOSPC520677-1GEA 303 EUR
APOSPC520677-1G APOSPC520677-5G
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973735
CAS Number: 191469-36-0