Stampa…
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520665-1G PC520665-500MG PC520665-250MG
APOSPC520665-1GEA 506 EUR
APOSPC520665-1G APOSPC520665-500MG APOSPC520665-250MG
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Peso molecolare: 153,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975307
CAS Number: 749208-62-6